Hlavní dokumenty
P7930
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-phosphocholine
≥99%
Synonyma:
1,2-Ditetradecanoyl-rac-glycerol-3-phosphocholine, rac-Phosphatidylcholine, 1,2-dimyristoyl, DL-α-Dimyristoyl-phosphatidylcholine, DL-β,γ-Dimyristoyl-α-lecithin
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C36H72NO8P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
677.93
Beilstein/REAXYS Number:
1917934
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
assay
≥99%
form
powder
functional group
amine
ester
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3
InChI key
CITHEXJVPOWHKC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.