Přejít k obsahu
303410
Sodium butyrate
98%
Synonyma:
Butyric acid sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2CH2COONa
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
110.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-857-6
Beilstein/REAXYS Number:
3629439
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
250-253 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
General description
Sodium butyrate is the sodium salt form of butyric acid. It is a a natural compound known to inhibit tumor-cell growth and its biological activity in a human breast-cancer cell line (MCF7) was investigated. Sodium butyrate may be an effective drug for the treatment of human spinal muscular atrophy patients.
Sodium butyrate, an aliphatic sodium salt, serves as an acylating reagent for phenols.
Application
Sodium butyrate can be used as a reactant to prepare butanal by reduction using 9-borabicyclo[3.3.1]nonane (9-BBN) in THF. It is also converted into butanal borane and pyridinium chlorochromate by the reductive oxidation reaction. Sodium butyrate is reacted with different alcohols to yield esters by Mitsunobu reaction using ionic liquid-based chloroiminium reagent.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium butyrate
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)