Hlavní dokumenty
P5898
Sigma-Aldrich
L-Proline-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H16N2O3 · HBr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
353.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H]3CCCN3)ccc12
InChI
1S/C15H16N2O3.BrH/c1-9-7-14(18)20-13-8-10(4-5-11(9)13)17-15(19)12-3-2-6-16-12;/h4-5,7-8,12,16H,2-3,6H2,1H3,(H,17,19);1H/t12-;/m0./s1
InChI key
MMAGBLTXSIXDLZ-YDALLXLXSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)