P3397
Phosphoglucomutase from rabbit muscle
ammonium sulfate suspension, ≥100 units/mg protein
Synonyma:
PGM, α-D-Glucose-1,6-bisphosphatase, α-D-Glucose-1-phosphate phosphotransferase
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit muscle
description
ammonium sulfate suspension, >=100 units/mg protein
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥100 units/mg protein
storage condition
(Tightly closed)
technique(s)
activity assay: suitable
color
white to light yellow
foreign activity
lactic dehydrogenase ≤0.5%
phosphoglucose isomerase ≤0.01%
pyruvate kinase ≤0.05%
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Phosphoglucomutase (PGM), a conserved enzyme, is abundantly found in animals, plants, and microorganisms. It is distributed in almost all tissues.
Application
- to study glycogenesis and phosphoglycomutase deficiency in humans
- in phosphoglucomutase assays to study metabolic regulation
- for assay A to assay enzymes closely linked to glycogen metabolism in transformed BL21(DE3)C43 cells
- in sucrose synthase (SuSy) andADPglucose pyrophosphorylase (AGPase) assays(3)
- in enzyme activity assay for coupling the reduction of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP+)to determine glucose-1-phosphate from sucrose and inorganic phosphate (Pi)
Biochem/physiol Actions
Unit Definition
Physical form
Analysis Note
antibody
enzyme
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions