P2772
L-α-Phosphatidylcholine
egg yolk, Type XI-E, 100 mg/mL in chloroform, ≥99%, solution
Synonyma:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, L-α-Lecithin, Azolectin, PC
About This Item
Doporučené produkty
biological source
egg yolk
type
Type XI-E
assay
≥99%
form
solution
concentration
100 mg/mL in chloroform
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Související kategorie
Application
<li><strong>Fabrication of Microalgae Oil Vesicles for Drug Delivery Applications:</strong> This study highlights the use of L-a-Phosphatidylcholine in creating microalgae oil vesicles, showing promise for encapsulating and delivering hydrophobic drugs effectively (Lin YC et al., 2024).</li>
<li><strong>Terpenes-Modified Lipid Nanosystems for Temozolomide, Improving Cytotoxicity against Glioblastoma Human Cancer Cells In Vitro:</strong> L-a-Phosphatidylcholine is employed to formulate terpene-modified lipid nanosystems, enhancing the solubility and bioactivity of temozolomide for glioblastoma treatment (Pashirova TN et al., 2023).</li>
<li><strong>Mitochondria-Targeted Lipid Nanoparticles Loaded with Rotenone as a New Approach for the Treatment of Oncological Diseases:</strong> Utilizing L-a-Phosphatidylcholine, this research developed mitochondria-targeted lipid nanoparticles, potentially offering a novel strategy for cancer therapy (Vasileva L et al., 2023).</li>
</ul>
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)