Hlavní dokumenty
P2664
Sigma-Aldrich
Pyroglutamic acid p-nitroanilide
protease substrate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H11N3O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
249.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CC[C@H](N1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C11H11N3O4/c15-10-6-5-9(13-10)11(16)12-7-1-3-8(4-2-7)14(17)18/h1-4,9H,5-6H2,(H,12,16)(H,13,15)/t9-/m0/s1
InChI key
HGNBEWLBSCSJGV-VIFPVBQESA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)