N6133
4-Nitrophenyl N,N′-diacetyl-β-D-chitobioside
≥99% (TLC), powder
Synonyma:
pNP-chitobiose
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
4-Nitrophenyl N,N′-diacetyl-β-D-chitobioside, ≥99% (TLC)
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 24.50-25.50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O[C@@H]2CO)Oc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H31N3O13/c1-9(28)23-15-18(31)17(30)13(7-26)36-22(15)38-20-14(8-27)37-21(16(19(20)32)24-10(2)29)35-12-5-3-11(4-6-12)25(33)34/h3-6,13-22,26-27,30-32H,7-8H2,1-2H3,(H,23,28)(H,24,29)/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22+/m1/s1
InChI key
HWBFEVWOQMUQIE-MVEDJEFUSA-N
Související kategorie
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)