Přeskočit na
T2144
N,N′,N′′-Triacetylchitotriose
≥93% (HPLC)
Synonyma:
NAG3, Tri(N-acetyl-D-glucosamine), O-[2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→4)]-O-[2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H41N3O16
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
627.59
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
75249
16 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
impurities
≤8% water (Karl Fischer)
color
white to yellow cast
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(C)=O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C24H41N3O16/c1-8(32)25-11(4-28)17(36)21(12(35)5-29)42-24-16(27-10(3)34)20(39)22(14(7-31)41-24)43-23-15(26-9(2)33)19(38)18(37)13(6-30)40-23/h4,11-24,29-31,35-39H,5-7H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,33)(H,27,34)/t11-,12+,13+,14+,15+,16+,17+,18+,19+,20+,21+,22+,23-,24-/m0/s1
InChI key
LRDDKCYRFNJZBX-WHFMPQCRSA-N
Application
N,N′,N′′-Triacetylchitotriose has been used:
  • as a competitive inhibitor of the enzymatic activity of lysozyme to treat Macrophages to inhibit the constitutively lysozyme production
  • to dock the catalytic cleft of Cel9A (endocellulases)
  • as an inhibitory sugar to access the specificity of labelling with gold complexed lectin
Biochem/physiol Actions
N,N′,N′′-Triacetylchitotriose is a chitin oligosaccharide, that promotes lysozyme inhibition. Chitin oligosaccharides are associated with many physiological functions. They are biodegradable and are useful in identifying chitin polysaccharides and associated glycoconjugates.
Preparation Note
Prepared by the method of Barker, S.A., et al., J. Chem. Soc., 2218 (1958).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
859990D1523N9376
assay
≥93% (HPLC)
assay
98%
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤8% water (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.05% Free p-nitrophenol
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)