N1143
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
crystalline
Synonyma:
α-p-Nitrophenylglycerol, 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol, PNPG
About This Item
Doporučené produkty
form
crystalline
Quality Level
color
off-white
mp
98-101 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)C(O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO5/c11-5-8(12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8-9,11-13H,5H2
InChI key
IUZVZBIQZKBWCC-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)