Hlavní dokumenty
M9009
Sigma-Aldrich
Maleic acid disodium salt hydrate
≥98%
Synonyma:
Sodium maleate hydrate, Sodium toxilate hydrate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H2Na2O4 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
160.04 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
assay
≥98%
form
liquid
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na.H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2/b2-1-;;;
InChI key
AJNPUGKXELKSHS-GRHBHMESSA-L
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)