Přeskočit na
M8377
α-Methyl-DL-tryptophan
≥98% (TLC), suitable for cell culture
Synonyma:
α-methyl-tryptophan
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 070,00 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 470,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H14N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
218.25
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
2 070,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
α-Methyl-DL-tryptophan, crystalline
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
tissue culture: suitable
color
light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(N)(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-12(13,11(15)16)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,14H,6,13H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
ZTTWHZHBPDYSQB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Nanoengineered sonosensitive platelets for synergistically augmented sonodynamic tumor therapy by glutamine deprivation and cascading thrombosis.: This study explores the use of a-Methyl-DL-tryptophan in enhancing sonodynamic tumor therapy through the deprivation of glutamine and inducing thrombosis, offering a new approach to cancer treatment (Zhou et al., 2023).
  • Transporter targeted gatifloxacin prodrugs: synthesis, permeability, and topical ocular delivery.: This article describes the application of a-Methyl-DL-tryptophan in developing transporter-targeted prodrugs, enhancing drug delivery systems, particularly in ocular treatments (Vooturi et al., 2012).
  • SLC6A14 (ATB0,+) protein, a highly concentrative and broad specific amino acid transporter, is a novel and effective drug target for treatment of estrogen receptor-positive breast cancer.: The study investigates the role of a-Methyl-DL-tryptophan in targeting SLC6A14 for treating estrogen receptor-positive breast cancer, highlighting its potential as a therapeutic agent (Karunakaran et al., 2011).
Biochem/physiol Actions
α-methyl-DL-tryptophan is a blocker of ATBo, an amino acid transporter whose expression is upregulated in cancer.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A6251F0896399698
form
crystalline
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
tissue culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
light yellow
color
-
color
slightly off-white to brown
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)