Hlavní dokumenty
M802000
Sigma-Aldrich
CUTAG CPG 2000Å
Synonyma:
CUTAG CPG
About This Item
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.51
description
12-18 μmol/g
Quality Level
pore size
2000 Å
storage temp.
2-8°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)