Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 520,00 Kč |
10 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 510,00 Kč |
50 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 280,00 Kč |
O této položce
520,00 Kč
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
Other Notes
Powdered media are extremely hygroscopic and must be protected from atmospheric moisture. If possible the entire contents of each package should be used immediately after opening.
Store dry medium in a desiccator at 0-5 °C.
Deterioration of powdered medium may be recognized by: 1) color change; 2) granulation, clumping, or particulate matter throughout the powder; 3) insolubility; 4) pH change; or 5) inability to promote growth when properly used.
Media Preparation
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Skladovací třída
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10043-35-3
6484-52-2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?