M5391
(±)-Metoprolol (+)-tartrate salt
≥98% (titration), powder
Synonyma:
(±)1-(Isopropylamino)-3-[p-(β-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol (+)-tartrate salt, Lopressor
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (titration)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
originator
Novartis
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
Inchi Key
YGULWPYYGQCFMP-CEAXSRTFSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
General description
Application
- to modulate the immunological parameters in various studies
- to study its effects onCa2+-calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII) activity in human and experimental heart failure (HF)
- to examine the contribution of the adrenergic receptors to the production of norepinephrine (NE)-mediated O2-
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCZobrazit víceNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.