Merck
M0763
Metoclopramide hydrochloride
D2 antagonist, solid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H22ClN3O2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
336.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
230-634-5
MDL number:
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Metoclopramide hydrochloride, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: soluble
originator
Baxter
SMILES string
Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
InChI
1S/C14H22ClN3O2.ClH/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H
InChI key
RVFUNJWWXKCWNS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
D2 antagonist; 5-HT3 antagonist; antipsychotic; anti-emetic.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Baxter. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metoclopramide hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)