Merck
L0879
Leu-Leu-Leu
≥90% (elemental analysis), suitable for mass spectrometry (MS)
Synonyma:
Trileucine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H35N3O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
357.49
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Leu-Leu-Leu, ≥90% (elemental analysis)
Quality Segment
assay
≥90% (elemental analysis)
form
powder
technique(s)
electron microscopy: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(N)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H35N3O4/c1-10(2)7-13(19)16(22)20-14(8-11(3)4)17(23)21-15(18(24)25)9-12(5)6/h10-15H,7-9,19H2,1-6H3,(H,20,22)(H,21,23)(H,24,25)
InChI key
DNDWZFHLZVYOGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Trileucine (Leu-Leu-Leu), an endosome escape moiety, may be used for pH-dependent endosomal membrane disruption to release agents such as antisense oligonucleotides (AONs) inside cells. Trileucine is used to evaluate the absorption characteristics of reversed phase liquid chromatography (HPLC) media.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)