Hlavní dokumenty
L023050
Sigma-Aldrich
DCA Deblock
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
About This Item
UNSPSC Code:
41116004
description
with Toluene
Quality Level
type
for DNA synthesis
for DNA synthesis
storage condition
dry at room temperature
concentration
42.2-51.6 g/L (DCA content, titration)
impurities
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
compatibility
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
General description
Deblock solution containing dichloroacetic acid (DCA) in toluene removes the dimethoxytrityl (DMT) protecting group from the 5′hydroxyl moiety of nucleotides already incorporated into the growing nucleic acid, prior to the addition of the next phosphoramidite. This solution contains toluene / Dichloroactic Acid (97/3 v/v).
Application
DCA Deblock solution facilitates removal of the DMT that allows the unprotected 5′hydroxyl moiety to react with a new phosphoramidite in a subsequent extension reaction.
Preparation Note
Toluene / Dichloroacetic acid 97/3 (v/v)
Legal Information
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)