I1261
Anti-Human IgA (α-chain specific) antibody produced in goat
whole antiserum
About This Item
Doporučené produkty
biological source
goat
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
indirect ELISA: 1:50,000
quantitative precipitin assay: 3.0-5.0
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Specificity
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Storage and Stability
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)