Hlavní dokumenty
HT70116
Sigma-Aldrich
Methyl Green-Pyronin (MGP) Solution
About This Item
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.47
form
solution
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Pyronin stains the cytoplasm of plasma cells and most nucleoli red.
Diagnostic Implications
May be useful in the identification of plasma cells and RNA in tissue sections and cytologic preparations.
Other Notes
Methyl green (certified) 0.012%, pyronin Y (certified), 0.01%, methanol, 0.75%, in deionized water.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)