HT1079
Weigert′s Iron Hematoxylin Set
Set
Synonyma:
Weigert’s iron hematoxylin solution
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
form
solution
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Components
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
60.0 °F
flash_point_c
15.55 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Seznamte se s kritickým významem barvení biologických tkání pro výzkum a klinickou patologii pomocí standardních a speciálních barviv.