Hematoxylin was used to stain FFPE material. Overall happy with the end result.
Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 540,00 Kč |
500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 330,00 Kč |
1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 440,00 Kč |
O této položce
1 540,00 Kč
technique(s)
microbe id | staining: suitable
Quality Segment
impurities
chloral hydrate
density
1.044 g/mL at 20 °C
General description
Application
- Nuclear Counterstaining: It serves as an effective nuclear counterstain in immunohistochemistry and cytochemistry, providing contrast to cellular components stained by other methods.
- Hematoxylin and Eosin (H&E) Staining: While it can be used for standard H&E staining, it is particularly beneficial in situations where acid alcohol differentiation could compromise cytoplasmic staining.
- Progressive Staining: This solution is classified as a progressive stain, which means it selectively stains nuclear chromatin at a lower dye concentration, allowing for precise control over the staining intensity based on exposure time. This contrasts with regressive stains that intensely color both nuclear and cytoplasmic structures, requiring subsequent differentiation to achieve the desired staining outcome.
- Final “Blueing” Step: After staining, tissue sections initially appear purple or reddish-purple. They undergo a "blueing" process through exposure to alkaline solutions, resulting in the characteristic blue color of hematoxylin-stained slides. This final step enhances the clarity and quality of the staining, making it easier to visualize nuclear structures.
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 500 | Quality Level 200, 500 | Quality Level 200, 500 |
| density 1.044 g/mL at 20 °C | density - | density - | density - |
| impurities chloral hydrate | impurities - | impurities - | impurities - |
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7784-26-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?