GE28-9523-59
GST Spintrap™
Cytiva 28-9523-59
About This Item
Doporučené produkty
ligand
glutathione
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
Cytiva 28-9523-59
bed volume
50 μL
matrix
4% agarose
particle size
45-165 μm
average diameter
90 μm
cleaning
4-13
working range
4-13
capacity
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
≥500 μg binding capacity(recombinant glutathione S-transferase (rGST))
General description
Features and Benefits
- Preserves protein antigenicity and function.
- Yields up to 500 μg of pure protein per column.
- Allows direct purification of both clarified and unclarified cell lysates.
Storage and Stability
Analysis Note
Legal Information
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
This page shows how to purify GST-tagged proteins using GST SpinTrap™ from Cytiva.
Tato stránka ukazuje, jak purifikovat proteiny značené GST pomocí GST SpinTrap™ od společnosti Cytiva.
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
Protokoly
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
Tato stránka popisuje odstranění značek GST enzymatickým štěpením pomocí produktů Cytiva.
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from Cytiva.
Tato stránka poskytuje informace o různých pull-down testech pro další izolaci multiproteinových komplexů za účelem identifikace jejich složek pomocí produktů společnosti Cytiva.