Hlavní dokumenty
GE17-0911-01
Cytopore 1
Cytiva, dry powder
About This Item
UNSPSC Code:
41161502
NACRES:
NC.01
feature
dry powder
manufacturer/tradename
17-0911-01
Cytiva
Legal Information
Cytopore is a trademark of Cytiva
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)