O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
gelatin
sterility
non-sterile
bead size
130-380 μm
particle size
130-380 μm
density
1.02-1.04 g/cm3 at 25 °C
General description
Macroporous gelatin-coated microcarrier beads. General purpose beads for anchorage-dependent cells.
Legal Information
Cultispher is a registered trademark of Percell Biolytica AB
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cultispher®
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| M9418-10G | 04061834236153 |