G3664
Glutathione Reductase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein (biuret)
Synonyma:
GR, NAD(P)H:oxidized-glutathione oxidoreductase
About This Item
Doporučené produkty
form
ammonium sulfate suspension
Quality Level
specific activity
100-300 units/mg protein (biuret)
mol wt
118 kDa
UniProt accession no.
foreign activity
G-6-PDH, 6-PGDH, and NADPH oxidase ≤0.01%
lipoamide dehydrogenase ≤0.1%
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bakers yeast ... GLR1(856014)
General description
Application
- in the glutathione assay to determine glutathione concentration.
- as a standard in the generation of calibration curve.
- as an antigen to measure plasma activity of GR.
- for quantifying the myocardial tissue glutathione content using a glutathione reductase-5,5′-dithiobis (2-nitrobenzoic acid)-based enzymatic recycling assay
- for the quantification of reduced glutathione (GSH) in the oocytes, using a slightly modified microglutathione assay, obtained from prepubertal gilts
- for the preparation of total GSSG (glutathione disulphide) + GSH measurement, where all available GSSG was reduced to GSH, in rat lens
- for the quantification of intracellular reduced glutathione (GSH) in the oocytes obtained from rats
Biochem/physiol Actions
Unit Definition
Physical form
Preparation Note
inhibitor
related product
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions