G0154
Guillard′s (F/2) Marine Water Enrichment Solution
50 ×, liquid, suitable for plant cell culture
Synonyma:
seawater medium
About This Item
Doporučené produkty
sterility
sterile-filtered
form
liquid
concentration
50 ×
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- for culturing Chromera velia CCMP2878 to study coral response to Chromera infection
- to enrich Baltic Sea water to culture unialgal stock of Symbiodinium strains
- as a supplement in water culture medium to culture Chaetoceros affinis (CA) inoculum
Formula variant
Reconstitution
Related product
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
Phycology media can be prepared from concentrated solutions or from powdered salt mixtures. The concentrated solutions are complete, including vitamins, and should be stored frozen.
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.