Merck
FA20
Fructose Assay Kit
sufficient for 20 assays
Synonyma:
Fructose Test Kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12164500
EC Number:
200-333-3
NACRES:
NA.84
Technique(s):
photometry: suitable
Usage:
sufficient for 20 assays
Storage temp.:
2-8°C
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
usage
sufficient for 20 assays
Quality Segment
analyte chemical class(es)
sugars (fructose)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
Application
This kit is for the quantitative, enzymatic determination of fructose in food and other materials.Fructose is phosphorylated by adenosine triphosphate (ATP) in the reaction catalyzed by hexokinase. Fructose 6-phosphate is converted to glucose 6-phosphate by phosphoglucose isomerase (PGI). Glucose-6-phosphate (G6P) is then oxidized to 6-phosphogluconate in the presence of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) in the reaction catalyzed by glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH). During this oxidation, an equimolar amount of NAD is reduced to NADH. The consequent increase in absorbance at 340 nm is directly proportional to fructose concentration.
Pouze součásti soupravy
Č. produktu
Popis
  • fructose standard 500 mg
  • glucose assay reagent 1 mL/vial
  • phosphoglucose isomerase 1 mL/vial
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
wgk
WGK 3
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)