F1553
S-(+)-Fluoxetine hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D +14 to +19°, c = 1 in chloroform-d
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: soluble ≥20 mg/mL
originator
Eli Lilly
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CNCC[C@H](Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1
Inchi Key
GIYXAJPCNFJEHY-NTISSMGPSA-N
Gene Information
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
General description
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
suitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.