EPI005
Histone Deacetylase 3 (HDAC3) Inhibitor Screening Kit
100 assays in 96 well plates
About This Item
Doporučené produkty
usage
100 assays in 96 well plates
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... HDAC3(8841)
mouse ... HDAC3(15183)
General description
Features and Benefits
- Simple, sensitive, and reliable assay
- Simple procedure; takes ~60 min
- Utilizes fluorometric methods
- Sample type: candidate HDAC3 inhibitors
- Suitable for screening HDAC3 inhibitors
- Suitable for individual tests or high throughput assays and kinetic studies
- Convenient 96-well microplate format
Other Notes
related product
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)