Hlavní dokumenty
EP5895175007
Eppendorf® FA-6x250 rotor
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
Synonyma:
Eppendorf Rotor
About This Item
UNSPSC Code:
41103900
NACRES:
NB.82
feature
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
packaging
case of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5895175007
parameter
10,000 rpm speed
storage temp.
room temp
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)