EP5409707000
Lid for Eppendorf(R) FA-45-30-11 Rotor
aerosol-tight, for 5427R, aluminum
About This Item
UNSPSC Code:
41103913
NACRES:
NB.82
Doporučené produkty
material
aluminum
feature
aerosol-tight
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5409707000 (Global)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 5427 R
Související kategorie
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)