Přeskočit na
EP5495508007
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-18x2-Kit, to hold, 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns, lid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 900,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103909
eCl@ss:
32110300
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 5495508007
Compatibility:
for use with centrifuge models 5425
Parameter:
15,060 max. RCF (18,565 xg)
Feature:
lid, to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns, FA-18x2-Kit
14 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
lid, to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns, FA-18x2-Kit
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5495508007
parameter
15,060 max. RCF (18,565 xg)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models 5425
General description
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
EP5495500006EP5495503005EP5495505008
description
FA-18x2-Kit, to hold, 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns, lid
description
FA-24x2, lid
description
FA-24x2-PTFE, with PTFE coating, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
description
FA-10x5, to hold, 10 x 5.0 mL Eppendorf tubes, lid
compatibility
for use with centrifuge models 5425
compatibility
for use with centrifuge models 5425
compatibility
for use with centrifuge models 5425
compatibility
for use with centrifuge models 5425
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5495508007
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5495500006
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5495503005
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5495505008
feature
FA-18x2-Kit, to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns, lid
feature
lid, FA-24x2
feature
lid, to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes, with PTFE coating, FA-24x2-PTFE
feature
FA-10x5, lid, to hold 10 x 5.0 mL Eppendorf tubes
parameter
15,060 max. RCF (18,565 xg)
parameter
15,060 max. RCF (21,300 xg)
parameter
15,060 max. RCF (21,300 xg)
parameter
15,060 max. RCF (21,300 xg)
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)