EP4861000710
Eppendorf®Xplorer® Plus
single-channel, adjustable, tip volume 1-20 μL, light gray
About This Item
Doporučené produkty
AC/DC input
, universal plug set
feature
adjustable
single-channel
packaging
case of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4861000710
tip volume
1-20 μL
battery power
lithium
color
light gray
storage temp.
room temp
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)