Přeskočit na
EP0030119835
Eppendorf® Tube Rack for 5.0, 15 and 50 mL Tube
Holds 12 x 5-15 mL tubes, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
2 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 300,00 Kč
1 pkg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 300,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 30119835
Feature:
autoclavable, Holds 12 x 5-15 mL tubes
Material:
polypropylene , white
Packaging:
pkg of 2 pieces
1 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene , white
feature
autoclavable, Holds 12 x 5-15 mL tubes
packaging
pkg of 2 pieces
manufacturer/tradename
Eppendorf® 30119835
color
white
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
EP0030119800EP0030119819EP0030119851
description
Holds 12 x 5-15 mL tubes, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
description
Holds 48 x 0.5 mL tubes, 3 rows of 16 wells each, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
description
Holds 36 x 1.5-2 mL tubes, 3 rows of 12 wells each, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
description
Holds 30 x cuvettes, 3 rows of 10 wells each, pkg of 2 pieces, white, Autoclavableautoclavable
manufacturer/tradename
Eppendorf® 30119835
manufacturer/tradename
Eppendorf® 30119800
manufacturer/tradename
Eppendorf® 30119819
manufacturer/tradename
Eppendorf® 30119851
feature
Holds 12 x 5-15 mL tubes, autoclavable
feature
autoclavable, 3 rows of 16 wells each, Holds 48 x 0.5 mL tubes
feature
Holds 36 x 1.5-2 mL tubes, 3 rows of 12 wells each, autoclavable
feature
Autoclavable
autoclavable, Holds 30 x cuvettes, 3 rows of 10 wells each
material
polypropylene , white
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
packaging
pkg of 2 pieces
packaging
pkg of 2 pieces
packaging
pkg of 2 pieces
packaging
pkg of 2 pieces
color
white
color
white
color
white
color
white
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)