EHU065431
MISSION® esiRNA
targeting human KEAP1
About This Item
Doporučené produkty
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ATCGATGGCCACATCTATGCCGTCGGCGGCTCCCACGGCTGCATCCACCACAACAGTGTGGAGAGGTATGAGCCAGAGCGGGATGAGTGGCACTTGGTGGCCCCAATGCTGACACGAAGGATCGGGGTGGGCGTGGCTGTCCTCAATCGTCTCCTTTATGCCGTGGGGGGCTTTGACGGGACAAACCGCCTTAATTCAGCTGAGTGTTACTACCCAGAGAGGAACGAGTGGCGAATGATCACAGCAATGAACACCATCCGAAGCGGGGCAGGCGTCTGCGTCCTGCACAACTGTATCTATGCTGCTGGGGGCTATGATGGTCAGGACCAGCTGAACAGCGTGGAGCGCTACGATGTGGAAACAGAGACGTGGACTTTCGTAGCCCCCATGAAGCACCGGCGAAGTGCCCTGGGGATCACTGTCCACCAGGGGAGAATCTACGTCCTTGGAGGCTATGATGGTCACA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KEAP1(9817) , KEAP1(9817)
Související kategorie
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?