Hlavní dokumenty
E6001
Sigma-Aldrich
cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester
≥98%, liquid
Synonyma:
Methyl 11,14,17-eicosatrienoate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H36O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
320.51
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥98%
form
liquid
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-20H2,1-2H3/b5-4+,8-7+,11-10+
InChI key
XQAVRBUXEPJVRC-JSIPCRQOSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)