D7679
3,3′-Diaminobenzidine (DAB) Liquid Substrate Dropper System
liquid
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
Quality Level
technique(s)
immunoblotting: suitable
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
InChI key
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Caution
Quantity
Pouze součásti soupravy
- 10× DAB Liquid Chromogen 10 mL
- premeasured, ready-to-use buffer/peroxide solution for individual application 10 x 9
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)