Merck
D5905
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride
peroxidase substrate, chromogenic, tablet
Synonyma:
3,3′,4,4′-Biphenyltetramine tetrahydrochloride, 3,3′,4,4′-Tetraaminobiphenyl tetrahydrochloride, DAB
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2 · 4HCl
Molekulová hmotnost:
360.11
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
231-018-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1212988
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride, tablet, 10 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
solubility
water: 1 tablet/15 mL (may contain small insoluble particles)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
InChI key
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for spectrophotometric determination of selenium.
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride has been used for immunohistochemistry.
Biochem/physiol Actions
Peroxidase substrate suitable for use in immunoblotting and immunohistological staining procedures. This substrate produces an insoluble end product that is brown in color and can be observed visually.
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride is a chromogenic substrate, which is commonly used in immunoperoxidase tests.
Preparation Note
Dissolve 1 tablet in 15 ml of Tris-buffered saline, pH 7.6. Add 12 μl of fresh 30% hydrogen peroxide. DAB and hydrogen peroxide concentration may be adjusted to suit individual applications.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7411-49-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)