Hlavní dokumenty
CPS260
Sigma-Aldrich
Chemiluminescent Peroxidase Substrate for ELISA
sufficient for 60 mL substrate
Synonyma:
CPS2
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
form
liquid
Quality Level
usage
sufficient for 60 mL substrate
storage temp.
2-8°C
Application
Two component liquid substrate system with superior sensitivity, signal-to-noise, and linearity.
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list
  • Chemiluminescent Reagent 20 mL
  • Chemiluminescent Reaction Buffer 40 mL
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)