Přeskočit na
CLS45158L
Corning® direct overhead drive assembly for ProCulture® spinner flasks
paddle assembly for 8L Proculture spinner flask w/ direct drive overhead motor, 1/cs
Synonyma:
Corning container
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 100,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41122104
12 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
sterility
non-sterile
packaging
case of 1, pack of 1
manufacturer/tradename
Corning 4515-8L
technique(s)
cell culture: suitable
General description
Direct drive paddle assembly for use with direct drive overhead motors on series 4510 and 4512, 8L Proculture® Spinner Flasks. The paddle assemblies can be used with either 100 mm or 120 mm direct drive center cap assemblies.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
CLS451536LCLS451515LCLS402614
description
paddle assembly for 8L Proculture spinner flask w/ direct drive overhead motor, 1/cs
description
paddle assembly for 36L Proculture spinner flask w/ direct drive overhead motor, 1/cs
description
paddle assembly for 15L Proculture spinner flask w/ direct drive overhead motor, 1/cs
description
direct overhead drive, 100 mm center cap assembly, 1/cs
packaging
case of 1, pack of 1
packaging
case of 1, pack of 1
packaging
case of 1, pack of 1
packaging
pack of 1, case of 2
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 4515-8L
manufacturer/tradename
Corning 4515-36L
manufacturer/tradename
Corning 4515-15L
manufacturer/tradename
Corning 402614
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)