Sf21
5022801, insect ovary, Spherical
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Sf21, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 05022801
biological source
insect ovary
packaging
tube of 5 μg 05022801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 05022801-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Spherical
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Cell Line Origin
Cell Line Description
Application
Culture Medium
Subculture Routine
Other Notes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Eukaryotické buněčné linie pomáhají při komplexních posttranslačních modifikacích a skládání rekombinantních proteinů. Najděte vhodné buněčné linie pro produkci rekombinantních proteinů.
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.