C-39410
Melanocyte Growth Medium
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
Synonyma:
Recommended with C-24210
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-24210
Application
Components
Quality
Preparation Note
Storage and Stability
Subculture Routine
recommended
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Sortimentní položky
Primary Human Epidermal Melanocytes and optimized growth media support in vitro cultivation.