Merck
C3983
Scienceware® cloning cylinders, polystyrene
I.D. × H 6.4 mm × 8 mm
Synonyma:
cloning cylinder, cloning equipment, 378470200, F37847-0200, clone isolation chamber, cloning flask
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106618
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
sterility
sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0200
I.D. × H
6.4 mm × 8 mm
General description
To isolate a clone, sterile grease (not included) is applied to bottom edge of cylinder and inverted over clone of choice. Provides an isolation chamber to trypsinize and recover clonal colonies.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)