C-39011
Keratinocyte Growth Medium 2
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
Synonyma:
Recommended with C-20211
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-20211
Application
Components
Quality
Preparation Note
Storage and Stability
Subculture Routine
recommended
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Sortimentní položky
Primary human keratinocytes and serum-free keratinocyte growth media for the feeder cell-free in vitro cultivation of epidermal keratinocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.