O této položce
form
aqueous solution
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Primary human keratinocytes and serum-free keratinocyte growth media for the feeder cell-free in vitro cultivation of epidermal keratinocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Primární lidské keratinocyty a bezsérová keratinocytární růstová média pro kultivaci epidermálních keratinocytů in vitro bez použití napájecích buněk. Protokoly pro manipulaci, pasážování buněk, média a použití produktu.