Přeskočit na
C2932
Chelerythrine chloride
plant, ≥95% (TLC), protein kinase C inhibitor, powder
Synonyma:
1,2-Dimethoxy-N-methyl(1,3)benzodioxolo(5,6-c)phenanthridinium chloride, Toddaline chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 680,00 Kč
1 428,00 Kč
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 110,00 Kč
3 493,50 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H18ClNO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
383.82
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
powder
1 428,00 Kč
Ceníková cena1 680,00 KčUložit 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Chelerythrine chloride, ≥95% (TLC), powder
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
color
yellow to orange
mp
213.0-214.0  °C
solubility
DMSO: 2 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COc1ccc2-c3ccc4cc5OCOc5cc4c3[N](C)=Cc2c1OC
InChI
1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-16-13(6-7-17(23-2)21(16)24-3)14-5-4-12-8-18-19(26-11-25-18)9-15(12)20(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H
InChI key
SUPBMPBJXZDANZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Chelerythrine chloride (CHE), a benzophenanthridine alkaloid is an inhibitor of protein kinase C (PKC). It is the active component of Macleaya cordata.
Application
Chelerythrine chloride has been used:
  • as a supplement in heat-inactivated late-embryo extract or late-embryo extract to inhibit protein kinase C (PKC) activity
  • for in vitro Xenopus experiments
  • as a PKC inhibitor in HL-1 cells, to block the PKC pathway to study its effects on doxazosin-induced galectin-3 and collagen expression
Biochem/physiol Actions
Chelerythrine chloride (CHE) is capable of preventing the growth and apoptosis in human gastric cancer BGC-823 cells. It possesses several biological effects and also can induce the phosphorylation of a ~20 kDa protein present in the mitochondrial fraction of the rat retina.
Features and Benefits
This compound is featured on the P2 Receptors: P2X Ion Channel Family and PKC pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHL89896Y0002288220285
assay
≥95% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
color
yellow to orange
color
-
color
-
color
light yellow to yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chelerythrine chloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C2932-5MG04061833484920
C2932-1MG04061826131985