C199
CGS-15943
solid
Synonyma:
9-Chloro-2-(2-furanyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-amine
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1nc2ccc(Cl)cc2c3nc(nn13)-c4ccco4
InChI
1S/C13H8ClN5O/c14-7-3-4-9-8(6-7)12-17-11(10-2-1-5-20-10)18-19(12)13(15)16-9/h1-6H,(H2,15,16)
InChI key
MSJODEOZODDVGW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora2b(29316)
Související kategorie
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)