C2394
5-Cholesten-3β-ol-7-one
≥90%
Synonyma:
3β-Hydroxy-5-cholesten-7-one, 7-Ketocholesterol
About This Item
Doporučené produkty
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥90%
form
powder
functional group
ketone
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC4=O)([H])[C@]4([H])[C@]1([H])CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-23,25,28H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
YIKKMWSQVKJCOP-ABXCMAEBSA-N
Související kategorie
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)