C0424
PK 11195
Synonyma:
1-(2-Chlorophenyl)-N-methyl-N-(1-methylpropyl)-3-isoquinolinecarboxamide
About This Item
Doporučené produkty
form
powder
Quality Level
SMILES string
CCC(C)N(C)C(=O)c1cc2ccccc2c(n1)-c3ccccc3Cl
InChI
1S/C21H21ClN2O/c1-4-14(2)24(3)21(25)19-13-15-9-5-6-10-16(15)20(23-19)17-11-7-8-12-18(17)22/h5-14H,4H2,1-3H3
InChI key
RAVIZVQZGXBOQO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... BZRAP1(9256) , TSPO(706)
rat ... Gabra2(29706) , Tspo(24230)
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)