Merck
C5174
4′-Chlorodiazepam
≥98% (TLC)
Synonyma:
7-Chloro-5-(4-chlorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Ro 5-4864, Ro5-4864
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H12Cl2N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
319.19
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
685202
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
solubility
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble
SMILES string
O=C1CN=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC(Cl)=CC=C3N1C
InChI
1S/C16H12Cl2N2O/c1-20-14-7-6-12(18)8-13(14)16(19-9-15(20)21)10-2-4-11(17)5-3-10/h2-8H,9H2,1H3
InChI key
PUMYFTJOWAJIKF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Tspo(24230)
Application
4′-Chlorodiazepam has been used as a translocator protein ligand in mitochondrial functional studies. It has also been used to investigate its protective effects on glucose deprived T98G astrocyte cell lines.
Biochem/physiol Actions
4′-Chlorodiazepam (Ro5-4864) is a potent selective ligand for the mitochondrial translocator protein 18kDa (TSPO), formerly known as the peripheral benzodiazepine receptor (PBR). Ro5-4864 does not bind to GABA(A) receptors and lacks typical benzodiazepine effects, but has been found to be neuroprotective in several studies.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)